Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
301422500 301420010
ACRO301422500EA 175 EUR InStock
ACRO301422500 ACRO301420010
Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique 99%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
Point de fusion: 257 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009944
Numéro CAS: 22059-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité