Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trisulfate de dipraséodyme octahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sulfate de praseodyme (III) octahydraté

13180.14EA 74.3 EUR InStock
13180.14
Trisulfate de dipraséodyme octahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trisulfate de dipraséodyme octahydraté


Formule: O₁₂Pr₂S₃·8H₂O
MW: 714,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149832
Numéro CAS: 13510-41-3
Merck Index: 14,7712
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité