Vacuum pumps
Fournisseur: Sartorius
16692 16612 16694-2-50-06 16694-2-50-22 16694-1-60-22 16694-1-60-06
SART16692EA 1490 EUR InStock
SART16692 SART16612 SART16694-2-50-06 SART16694-2-50-22 SART16694-1-60-22 SART16694-1-60-06
Vacuum pumps
Pompe Pompes à vide à membrane
The vacuum pump series Microsart® maxi.vac and Microsart® mini.vac provide up to date technology for daily use in the Microbiology laboratory environment.
  • Electric neoprene membrane pumps
  • Oil- and maintenance-free
  • Low noise level
The vacuum produced by these pumps is controlled and can be easily adjusted to your specifications. Thus sensitive cells (e.g. bacteria) are concentrated on the surface of a membrane filter under better conditions, which results in decreased mortality of the cells, higher recovery rates and shorter incubation times.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité