Tuyaux, latex
Fournisseur: KARTELL
3872 3870 3871 3873
KART3872EA 287 EUR InStock
KART3872 KART3870 KART3871 KART3873
Tuyaux, latex
Tuyaux Transfer Tubing
Latex, translucent.
  • Density: 0,92
  • Autoclavable
Tubing with smooth and transparent surface.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité