Tuyaux, caoutchouc, sous vide
Fournisseur: Kartell
plastilab®
KART3885EA 583 EUR InStock
KART3885 KART3886 KART3887 KART3888
Tuyaux, caoutchouc, sous vide
Tuyaux Transfer Tubing
Made of rubber, grey.
Hoses with cloth impression surface are suitable for air, water, medium concentration acids and alkaline solutions, abrasive products, oxygenised solvents.
Temperature range: −40 to +70 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité