Test tubes with screw caps
Fournisseur: KARTELL
84001 84002 84004 84005 84003 84000 84017 84018 8401600
KART84001EA 86.1 EUR InStock
KART84001 KART84002 KART84004 KART84005 KART84003 KART84000 KART84017 KART84018 KART8401600
Test tubes with screw caps
Tubes Tubes à essais
PP, graduated, conical. Tight sealing screw cap made from PP.
  • Withstand up to −80 °C
  • Can be centrifuged up to 3500 ×g (self-standing bottom) and 5000 ×g (without self-standing bottom)
  • Sterile tubes are supplied with a red cap
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité