Plaque 384 puits à puits carrés profonds, Bioblock™
Fournisseur: Simport Scientific
T110-200 T110-7
SIMPT110-200EA 302 EUR InStock
SIMPT110-200 SIMPT110-7
Plaque 384 puits à puits carrés profonds, Bioblock™
Microplaques Microplaques deepwell
PP. This 384-well plate is ideal for compound storage and handling of biological samples.
  • Round well bottom facilitates aspiration
  • Suitable to be used with DMSO and biological buffers
Information de livraison: Packed in a bag of 4 plates.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité