(Éthylthio)benzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13987.06 A13987.14 A13987.22
A13987.06EA 51.6 EUR InStock
A13987.06 A13987.14 A13987.22
(Éthylthio)benzène ≥98%
(Éthylthio)benzène
Purity: 98%
CAS No.: 622-38-8
Molecular Formula: C6H5SCH2CH3
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5655
Odour: Stench
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 1905731
MDL No.: MFCD00009265
Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 204…205 °C
Point de fusion: 206.33 °C
Densité: 1.020
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009265
Numéro CAS: 622-38-8
EINECS: 210-731-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité