Thiophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
A15916.0B A15916.18 A15916.30 A15916.99
A15916.0BEA 177 EUR InStock
A15916.0B A15916.18 A15916.30 A15916.99
Thiophénol ≥99%
Thiophénol
Purity: 99+%
CAS No.: 108-98-5
Molecular Formula: C6H6S
Formula Weight: 110.18
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.075
Refractive Index: 1.5900
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Stench
pH: 5
Melting Point: -15°
Boiling Point: 168-169°
Beilstein Reference: 506523
Merck Reference: 14,9355
UN No.: 2337
MDL No.: MFCD00004826
Formule: C₆H₆S
MW: 110,18 g/mol
Point d'ébullition: 168…169 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.075
Point d'éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004826
Numéro CAS: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
ONU: 2337
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,9355
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité