Straw pipettes, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
EPI24B-01 EPI5-01 EPI1B-05 EPI24B-02 EPI1B-03
GOSSEPI24B-01EA 610 EUR InStock
GOSSEPI24B-01 GOSSEPI5-01 GOSSEPI1B-05 GOSSEPI24B-02 GOSSEPI1B-03
Straw pipettes, Corning® Gosselin™
Pipettes Pipettes pailles
Straw pipettes made of PP for liquid handling.
  • Packed in tamper-evident zip bags
  • Sterile (SAL 10-3)
  • Universal size
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité