Échantillonneurs- lances pour pigments
Fournisseur: BURKLE
5369-0300 5369-0900 5369-0610 5369-0910 5369-0600 5369-0310
231-0480EA 396 EUR InStock
231-0480 231-0484 231-0483 231-0485 231-0482 231-0481
Échantillonneurs- lances pour pigments
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Lances pour pigments pour l'échantillonnage de pigments, de pâtes et substances en vrac agglomérées.
  • Avec cannelure semi-ouverte 50%, pour produits très collants
  • Avec cannelure au quart ouverte 25%, pour produits peu collants
  • En acier inoxydable V4A (1.4404)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité