Échantillonneurs, EasySampler
Fournisseur: BURKLE
5360-1000 5360-0600
300-0074EA 1160 EUR InStock
300-0074 231-0581
Échantillonneurs, EasySampler
Échantillonneurs Préleveurs de solides
With EasySampler, it is possible to take multiple samples from bulk goods, quickly and easily.
  • Emptying greatly simplified via the tip
  • No need to disassemble the sampler (in order to obtain a mixed sample)
  • Bulk material must be free-flowing or self-flowing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité