Burners, Teclu
Fournisseur: BOCHEM
7100 7110
BOCH7100EA 184 EUR InStock
BOCH7100 BOCH7110
Burners, Teclu
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
These burners have air regulation and reach a maximum temperature of 1300 °C.
Certifications: DIN 30665
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité