Bunsen burners
Fournisseur: BOCHEM
7000 7010
451-0179EA 118 EUR InStock
451-0179 BOCH7010
Bunsen burners
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
These gas burners have a maximum temperature of 1300 °C and are made up of anti-slip rubber coating under the base.
  • With air regulation
  • Pilot flame
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité