Bunsen burners, with stopcock
Fournisseur: BOCHEM
7050 7060
BOCH7050EA 222 EUR InStock
BOCH7050 BOCH7060
Bunsen burners, with stopcock
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
These burners reach a maximum temperature of 1300 °C and have an anti-slip rubber coating under the base.
  • With air regulation sleeve
  • With stopcock
  • Pilot flame
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité