Benzène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHEUSC11EA 290 EUR InStock
PROOCHEUSC11
Benzène
Benzène
Formule: C₆H₆
MW: 78,11 g/mol
Point d'ébullition: 80,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5,5 °C
Densité: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Numéro MDL: MFCD00003009
Numéro CAS: 71-43-2
ONU: 1114
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01066
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/93/760393.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité