Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-vinylbenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.41019.0001EA 130 EUR InStock
8.41019.0001
Acide 4-vinylbenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 4-vinylbenzoïque


Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002569
Numéro CAS: 1075-49-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 148.16 g/mol
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité