Allylpentafluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17834.06EA 49.1 EUR InStock
A17834.06 A17834.14
Allylpentafluorobenzène ≥98%
Allylpentafluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 1736-60-3
Molecular Formula: C9H5F5
Formula Weight: 208.13
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 1971209
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000301
Formule: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
MW: 208,13 g/mol
Point d'ébullition: 148…149 °C
Densité: 1,358
Point d'éclair: 42 °C (108 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000301
Numéro CAS: 1736-60-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité