Allylpentafluorobenzène
Attention
Synonyms: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
003947-25G 003947-5G
FLUO003947-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003947-25G FLUO003947-5G
Allylpentafluorobenzène
Allylpentafluorobenzène
Formule: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
MW: 208,13 g/mol
Point d'ébullition: 148…149 °C (1013 hPa)
Densité: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000301
Numéro CAS: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité