Allylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene
A12965.14 A12965.22
A12965.14EA 67.8 EUR InStock
A12965.14 A12965.22
Allylbenzène ≥98%
Allylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 300-57-2
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5100
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -50°
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1098501
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008651
Formule: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C
Point de fusion: ∼–50 °C
Densité: 0.892
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008651
Numéro CAS: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité