Sceaux de sécurité, SampleSafe
Fournisseur: Bürkle
331-0057EA 143 EUR InStock
331-0057
Sceaux de sécurité, SampleSafe
Scellés Scellés de sécurité
SampleSafe seals are made of PP and are uniquely identified by a 9-digit serial number.
  • Serial numbering for clear identification
  • Stainless steel safety spring provides tamper protection
The seal ring (Ø 2 mm) is able to fit through small eyelets and slits. The tape is secured by a stainless steel spring with one-way tightening mechanism, which ensures a tamper-evident seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité