L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Densimètres de paillasse
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
DEN-1 DEN-1B
614-0234EA 713 EUR InStock
614-0234 614-0235
Densimètres de paillasse
Densimètres
Densimètres pour la mesure de la turbidité des suspensions cellulaires.
  • Batterie DEN-1B pratique pour les zones isolées sans électricité
  • Étalonnage en usine conservé même sans alimentation
  • Utilisation avec des normes commerciales ou des suspensions cellulaires préparées dans le laboratoire
Suitable for life science applications, on the bench or in cold rooms, incubators and workstations.
Information de livraison: Livrés avec adaptateur D16 pour tubes de Ø 16 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité