Spherical joints, cup, polished, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT286329405EA 50.7 EUR InStock
SCOT286329405 SCOT286324604 SCOT286325806 SCOT286321401 SCOT286323008 SCOT286327404
Spherical joints, cup, polished, DURAN®
Adaptateurs Adaptateurs rodés sphériques
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ungrounded, for glass manipulators.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité