Stirrers, propeller, with four paddles
Fournisseur: BOCHEM
9003 9009 9010 9011 9004 9005 9012 9013 9014
BOCH9003EA 32.4 EUR InStock
BOCH9003 BOCH9009 BOCH9010 BOCH9011 BOCH9004 BOCH9005 BOCH9012 BOCH9013 BOCH9014
Stirrers, propeller, with four paddles
Agitateurs Outils d'agitation
Propeller stirrer made of stainless steel with four paddles.
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Ideal for homogenisation
  • Axial flow
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité