Screwthread tubes, attachable, SVL, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286064408 286265006 286266208 286266405
SCOT286064408EA 192 EUR InStock
SCOT286064408 SCOT286265006 SCOT286266208 SCOT286266405
Screwthread tubes, attachable, SVL, DURAN®
Adaptateurs Adaptateurs pour tubes filetés
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread SVL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité