Triphényléthylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13244.09 A13244.18
A13244.09EA 52.6 EUR InStock
A13244.09 A13244.18
Triphényléthylène ≥98%
Triphényléthylène
Purity: 98+%
CAS No.: 58-72-0
Molecular Formula: C20H16
Formula Weight: 256.35
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 219-221°/14mm
MDL No.: MFCD00004765
Formule: (C₆H₅)₂CCHC₆H₅
Point d'ébullition: 219…221 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 67…71 °C
Densité: 1.0373 g/cm³ (78.4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004765
Numéro CAS: 58-72-0
EINECS: 200-395-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f975e70dcf0b39f840f804277fd5a955f70445bd&vid=3cb34fafec54c4d140d590f07df5344e36f69293&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité