Tétraphényléthylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,1,2,2-Tetraphenylethylene
L00222.06 L00222.14
L00222.06EA 57.7 EUR InStock
L00222.06 L00222.14
Tétraphényléthylène ≥98%
Tétraphényléthylène
Purity: 98%
CAS No.: 632-51-9
Molecular Formula: C26H20
Formula Weight: 332.45
Melting Point: 222-226°
Boiling Point: 420°
MDL No.: MFCD00004764
Formule: C₂₆H₂₀
MW: 332,44 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C
Point de fusion: 222…226 °C
Densité: 1.148 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004764
Numéro CAS: 632-51-9
EINECS: 211-179-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc3619f37c82123dfbf8e671349db6675957f20&vid=52e7369a1ace72a466bbfd2c3467900be9ae06a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité