1-Pentynylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20857.14 B20857.06
B20857.14EA 114 EUR InStock
B20857.14 B20857.06
1-Pentynylbenzène ≥98%
1-Pentynylbenzène
Purity: 98%
CAS No.: 4250-81-1
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5413
Boiling Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1853156
MDL No.: MFCD00039959
Formule: C₆H₅CC(CH₂)₂CH₃
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 213…215 °C
Densité: 0.906
Numéro MDL: MFCD00039959
Numéro CAS: 4250-81-1
EINECS: 224-211-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a2d940db5144144d4b38fa35dcb2481148f91a&vid=a6e54fa14b6023d64d86e49a3ad303831b4267e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité