4-Pentynylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Phenyl-1-pentyne
L11608.06 L11608.14
L11608.06EA 91 EUR InStock
L11608.06 L11608.14
4-Pentynylbenzène ≥98%
4-Pentynylbenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 1823-14-9
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 94°/50mm
Beilstein Reference: 2074729
MDL No.: MFCD00039813
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CCH
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (50 mmHg)
Densité: 0.950
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039813
Numéro CAS: 1823-14-9
EINECS: 217-352-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité