2,6-Dibromotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11832.03 A11832.06
A11832.03EA 44 EUR InStock
A11832.03 A11832.06
2,6-Dibromotoluène ≥98%
2,6-Dibromotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 69321-60-4
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 2-6°
Boiling Point: 112-113°/7mm
Beilstein Reference: 3235502
MDL No.: MFCD00013524
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 2…6 °C
Densité: 1.812
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013524
Numéro CAS: 69321-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité