2,5-Dibromotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
263480050 263480250
ACRO263480050EA 35.6 EUR InStock
ACRO263480050 ACRO263480250
2,5-Dibromotoluène 98%
2,5-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (35 mmHg)
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1.81 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00000090
Numéro CAS: 615-59-8
EINECS: 210-437-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6000 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité