Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromobenzyle bromure 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO379780050EA 175 EUR InStock
ACRO379780050
3,5-Dibromobenzyle bromure 99%
3,5-Dibromobenzyle bromure


Formule: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 93…97 °C
Numéro MDL: MFCD00052415
Numéro CAS: 56908-88-4
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité