3,5-Dibromobenzyle bromure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
A12726.03 A12726.06 A12726.14
A12726.03EA 58 EUR InStock
A12726.03 A12726.06 A12726.14
3,5-Dibromobenzyle bromure ≥99%
3,5-Dibromobenzyle bromure
Purity: 99%
CAS No.: 56908-88-4
Molecular Formula: C7H5Br3
Formula Weight: 328.84
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 3237827
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00052415
Formule: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052415
Numéro CAS: 56908-88-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité