α,2-Dibromotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzyl bromide
A11285.09 A11285.18 A11285.30
A11285.09EA 56.6 EUR InStock
A11285.09 A11285.18 A11285.30
α,2-Dibromotoluène ≥98%
α,2-Dibromotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 3433-80-5
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6190
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 127-129°/19mm
Beilstein Reference: 971015
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000173
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 127…129 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1.881 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000173
Numéro CAS: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité