Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,2-Dibromotoluène

Danger
Synonyms: 2-Bromobenzyl bromide

001366-25G 001366-100G
FLUO001366-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001366-25G FLUO001366-100G
α,2-Dibromotoluène
α,2-Dibromotoluène


Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34 °C
Densité: 1.881 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000173
Numéro CAS: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
ONU: 2293
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité