1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
269330010 269330050 269330250
ACRO269330010EA 70.4 EUR InStock
ACRO269330010 ACRO269330050 ACRO269330250
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane 98%
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane
Formule: C₁₀H₂₄N₄
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005105
Numéro CAS: 295-37-4
EINECS: 206-039-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité