1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (Kryptofix® 11 aza) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclen
294322500 294320010 294320500
ACRO294322500EA 160 EUR InStock
ACRO294322500 ACRO294320010 ACRO294320500
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (Kryptofix® 11 aza) 97%
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (Kryptofix® 11 aza)
Formule: C₈H₂₀N₄
MW: 172,27 g/mol
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066281
Numéro CAS: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité