Isobutylboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO359950010EA 30.9 EUR InStock
ACRO359950010 ACRO359950250 ACRO359950050
Isobutylboronic acid 98%
Isobutylboronic acid
Formule: C₄H₁₁BO₂
MW: 101,94 g/mol
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134156
Numéro CAS: 84110-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité