Dodécane (mélange d'isomères)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
365770010 365770050 365770250
ACRO365770010EA 49.4 EUR InStock
ACRO365770010 ACRO365770050 ACRO365770250
Dodécane (mélange d'isomères)
Dodécane (mélange d'isomères)
Formule: C₁₂H₂₆
Point d'ébullition: 170…195 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.751 g/cm³
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 13475-82-6
EINECS: 297-629-8
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 746 to 756 kg/m3
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité