4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO366420050EA 197 EUR InStock
ACRO366420050
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220,08 g/mol
Point de fusion: 112…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093756
Numéro CAS: 269409-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 117 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité