1,4,8,11-Tetraazacyclotétradécane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11516.06EA 246 EUR InStock
A11516.06 A11516.14 A11516.03
1,4,8,11-Tetraazacyclotétradécane ≥98%
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane
Formule: C₁₀H₂₄N₄
MW: 200,33 g/mol
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005105
Numéro CAS: 295-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité