1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24923.03 B24923.06 B24923.14
B24923.03EA 24 EUR InStock
B24923.03 B24923.06 B24923.14
1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥97%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Purity: 97% CAS No.: 6793-92-6 Molecular Formula: C13H11BrO Formula Weight: 263.14 Melting Point: 61-63° Boiling Point: 166-167°/3mm MDL No.: MFCD00028016
Formule: C₁₃H₁₁BrO
Point d'ébullition: 166…167 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00028016
Numéro CAS: 6793-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité