1,4,7,10-Tétraazacyclotridécane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26671.MD H26671.03
H26671.MDEA 68.1 EUR InStock
H26671.MD H26671.03
1,4,7,10-Tétraazacyclotridécane
1,4,7,10-Tétraazacyclotridécane
CAS No.: 295-14-7 Molecular Formula: C9H22N4 Formula Weight: 186.30 MDL No.: MFCD06410986
Formule: C₉H₂₂N₄
MW: 186,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410986
Numéro CAS: 295-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité