6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester tech. 90%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27426.03EA 478 EUR InStock
H27426.03 H27426.MD
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester tech. 90%, grade technique
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Point de fusion: 107…110 °C
Numéro MDL: MFCD06798259
Numéro CAS: 652148-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité