Acide (2-bromo-4-méthoxyphényl)acétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
H27859.14 H27859.03 H27859.06
H27859.14EA 313 EUR InStock
H27859.14 H27859.03 H27859.06
Acide (2-bromo-4-méthoxyphényl)acétique ≥97%
Acide (2-bromo-4-méthoxyphényl)acétique
Purity: 97% CAS No.: 66916-99-2 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.07 Melting Point: 127-131° MDL No.: MFCD02664700
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664700
Numéro CAS: 66916-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité