3-Phenylpropylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H28985.03EA 107 EUR InStock
H28985.03 H28985.06
3-Phenylpropylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Phenylpropylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₃BO₂
MW: 246,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953505
Numéro CAS: 329685-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité