2-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50060.03EA 295 EUR InStock
H50060.03 H50060.MD
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663507
Numéro CAS: 532391-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité