Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H50071.03EA 144 EUR InStock
H50071.03
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412793
Numéro CAS: 444120-94-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité