2-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53264.06EA 109 EUR InStock
H53264.06 H53264.03
2-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Phenoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₃
MW: 214,03 g/mol
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01001592
Numéro CAS: 108238-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité