1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53393.06EA 51.5 EUR InStock
H53393.06 H53393.14
1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne
Formule: C₈H₁₅ClSi
MW: 174,75 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C (21 mmHg)
Densité: 0,977
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671353
Numéro CAS: 77113-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité